C2650
5-Cholenic acid-3β-ol
≥98%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholen-24-oic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
C[C@@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3CC=C4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
InChI
1S/C24H38O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5,15,17-21,25H,4,6-14H2,1-3H3,(H,26,27)
HIAJCGFYHIANNA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3