Documenti fondamentali
C009
Sigma-Aldrich
McN-A-343
Sinonimo/i:
(4-Hydroxy-2-butynyl)-1-trimethyl­ammonium-3-chloro­carbanilate chloride, 4-[N-(3-Chlorophenyl)carbamoyloxy]-2-­butynyl­trimethyl­ammonium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Colore
white
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
M1 muscarinic acetylcholine receptor agonist.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)