C7041
McN-A-343
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(4-Hydroxy-2-butynyl)-1-trimethylammonium-3-chlorocarbanilate chloride, 4-[N-(3-Chlorophenyl)carbamoyloxy]-2-butynyltrimethylammonium chloride
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Solubilità
H2O: soluble
ethanol: soluble
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
rat ... Chrm1(25229)
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3