Documenti
688436
Sigma-Aldrich
DL-Serine-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D3H4NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
powder
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D
MTCFGRXMJLQNBG-FUDHJZNOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5