B8270
Anti-Bovine Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Serum, bovine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
bovine
tecniche
immunoelectrophoresis: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Alb(280717)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Esclusione di responsabilità