Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 134.00 CHF 113.90 |
Informazioni su questo articolo
CHF 113.90
Prezzo di listinoCHF 134.00Risparmia il 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:150,000, quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| technique(s) indirect ELISA: 1:150,000, quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:150,000, quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:60,000, quantitative precipitin assay: 2.5 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:30,000, quantitative precipitin assay: 3.0-4.5 mg/mL |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Bovine IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?