Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 212.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 703.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CC1=Nc2c(cnn2-c3ccccc3Cl)C(=O)N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12ClF3N4O/c1-8(15(17,18)19)6-12-21-13-9(14(24)22-12)7-20-23(13)11-5-3-2-4-10(11)16/h2-5,7-8H,6H2,1H3,(H,21,22,24)/t8-/m1/s1
InChI key
FFPXPXOAFQCNBS-MRVPVSSYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| originator Bayer | originator - | originator - | originator - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?