Vai a
B134
BMY 7378 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
8-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 284.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H31N3O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 284.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN3C(=O)CC4(CCCC4)CC3=O
InChI
1S/C22H31N3O3.2ClH/c1-28-19-7-3-2-6-18(19)24-13-10-23(11-14-24)12-15-25-20(26)16-22(17-21(25)27)8-4-5-9-22;;/h2-3,6-7H,4-5,8-17H2,1H3;2*1H
InChI key
NIBOMXUDFLRHRV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
BMY 7378 dihydrochloride is a partial 5-HT1A serotonin receptor agonist and selective α1D-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Bristol Myers Squibb Corporation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L9908B7148C3118
CPNQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C3118
CPNQ
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
H2O: insoluble <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
-
color
brown
Gene Information
human ... ADRA1D(146), HTR1A(3350)
Gene Information
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B134-25MG04061833422175
B134-100MG04061833422168