B0309
Bacteriorhodopsin from Halobacterium salinarum
D96N Mutant
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Halobacterium salinarium
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Halobacterium salinarium ... OE_RS05715(5953595) , VNG_RS05715(144807)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3