C4361
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 1 mg/mL, FITC Conjugated, used for gel analysis, cell seeding, and collagenase assays
Sinonimo/i:
Collagen from bovine skin
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Collagen Type I−FITC Conjugate from bovine skin, ~1 mg/mL, solution
Origine biologica
bovine skin
Livello qualitativo
Stato
solution
Concentrazione
~1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... COL1A1(282187) , COL1A2(282188)
human ... MMP1 (includes EG:4312)
mouse ... MMP1 (includes EG:4312)
rat ... MMP1 (includes EG:4312)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)