Documenti fondamentali
A9801
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt
Sinonimo/i:
BAPTA
About This Item
Formula condensata:
C22H20N2O10K4
Numero CAS:
Peso molecolare:
628.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Solubilità
~50 mg/mL (pH >6)
Stringa SMILE
[K].OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
Azioni biochim/fisiol
Highly selective calcium chelating reagent.