A6882
Atractyloside potassium salt
≥98% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
Stringa SMILE
[K+].[K+].[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4(C)C[C@@H](C[C@@H](C(O)=O)[C@@]4([H])CC[C@]3(C1)[C@@H](O)C2=C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]5OC(=O)CC(C)C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges