Vai a
D7911
Decylubiquinone
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3-Dimethoxy-5-methyl-­6-decyl-1,4-benzoquinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 129.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 271.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 760.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162212
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
CHF 129.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC1=C(C)C(=O)C(OC)=C(OC)C1=O
InChI
1S/C19H30O4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16(20)18(22-3)19(23-4)17(15)21/h5-13H2,1-4H3
InChI key
VMEGFMNVSYVVOM-UHFFFAOYSA-N
General description
Mitochondrial permeability transition pore (MPTP) inhibitor.
Ubiquinone analog.
Application
  • Lysosomal Ca(2+) as a mediator of palmitate-induced lipotoxicity.: This study explores the role of decylubiquinone in modulating lysosomal Ca(2+) levels, providing insights into mechanisms of lipotoxicity and potential therapeutic applications in metabolic diseases (Oh et al., 2023).
  • Quinone binding site in a type VI sulfide:quinone oxidoreductase.: This paper investigates the binding dynamics of decylubiquinone in sulfide:quinone oxidoreductase, shedding light on its role in microbial respiration and potential biotechnological applications (Miklovics et al., 2022).
  • Protective role of Decylubiquinone against secondary melanoma at lung in B16F10 induced mice.: The study demonstrates the anti-metastatic properties of decylubiquinone in a melanoma mouse model, highlighting its potential as a therapeutic agent in cancer treatment (Chatterjee et al., 2023).
  • Decylubiquinone Inhibits Colorectal Cancer Growth Through Upregulating Sirtuin2.: This research identifies decylubiquinone as an inhibitor of colorectal cancer growth by modulating Sirtuin2 expression, suggesting its application in cancer therapeutics (Li et al., 2021).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C8081C7956SML1268
Decylubiquinone ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7911
Decylubiquinone
Coenzyme Q2 ≥90%
Sigma-Aldrich
C8081
Coenzyme Q2
Coenzyme Q1 ≥95%
Sigma-Aldrich
C7956
Coenzyme Q1
BQU57 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1268
BQU57
description
≥97% (HPLC)
description
≥90%
description
≥95%
description
≥98% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)