Documenti
A6361
Sigma-Aldrich
Agarose - TAE Blend 2.0%
Sinonimo/i:
Agarose - TAE Blend
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Agarose - TAE powder blends are a TAE buffer already mixed in with agarose at a 1X concentration. To use just add water, heat and pour the gel.
Nota sulla preparazione
Preparation Instructions
1. Weigh out 2.632 g of Agarose-TAE blend 1.0% into a beaker or flask.
2. Add 100 mL of deionized water.
3. Microwave or autoclave according to method of choice for agarose gel preparation.
4. Pour the gel.
5. Perform electrophoresis according to standard TAE procedures.
6. Stain gel according to standard practices and analyze results.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6