A5979
Anti-ARP3 antibody, Mouse monoclonal
clone FMS338, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
ARP3 Detection Antibody, Mouse Anti-ARP3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FMS338, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 40-45 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, canine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of mouse myoblast C2 cells
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTR3(10096)
mouse ... Actr3(74117)
rat ... Actr3(81732)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)