A5964
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine–Peroxidase antibody produced in mouse
clone PT-66, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PT-66, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Confezionamento
vial of 0.2 mL conjugate
tecniche
direct ELISA: 1:60,000 using Phosphotyrosine-BSA
dot blot: 1:40,000-1:200,000 using phosphotyrosine-BSA using chromogenic and chemiluminescent substrates, respectively
Isotipo
IgG1
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- Chemiluminescence dot blot
- kinase assay
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)