Vai a
285D
Fetal Hemoglobin Kit
Sinonimo/i:
Modified Kleihauer-Betke procedure
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for 200 manual assays
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
285CHT25AHT100A
Elastic Stain
Sigma-Aldrich
HT25A
Elastic Stain
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 2 x 100
    SDS
  • Acid Hematoxylin Solution 2 x 100
    SDS
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 2 x 100
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
285D-1KT04054839149108
Questions
  1. Are slides included in the 285C or 285D Fetal Hemoglobin kits?
    1 answer
    1. The kit has never contained slides. The only kit components in the kit are solutions 2851, 2852, and 2853. The user needs to provide a positive control, such as blood from a newborn or a woman in her third trimester of pregnancy.