A5912
N,N′-Bis(acryloyl)cystamine
~98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2′-(Bisacrylamino)diethyl disulfide, BAC, Bis(2-acrylamidoethyl) disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~98% (HPLC)
Solubilità
acetic acid: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?