Vai a
D1538
Piperazine diacrylamide
For acrylamide gel electrophoresis
Sinonimo/i:
1,4-Bis(acryloyl)piperazine, 1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 221.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 378.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
745431
CHF 221.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Bis(acryloyl)piperazine is a reagent that can be substituted for bis-acrylamide in the preparation of polyacrylamide gels.
Application
Suitable for preparation of gels for PAGE, IEF, 2D electrophoresis and protein sequencing.
Features and Benefits
  • increases the gel strength and resolution
  • reduces background for silver background
  • can be substituted for bisacrylamide without changing polymerization protocol
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1851P6757PHR3100
PIPES BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P1851
PIPES
PIPES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
P6757
PIPES
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)