A5754
3-Amino-9-ethylcarbazole
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
About This Item
Prodotti consigliati
product name
3-Amino-9-ethylcarbazole, ≥95% (HPLC), powder
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤3% solvent
Solubilità
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Substrati
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.