Vai a
A7000
Acetylcholine iodide
≥97%
Sinonimo/i:
ACh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N(I)CH2CH2OCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.11
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-862-3
Beilstein/REAXYS Number:
3571339
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions. Acetylcholine iodide is used as an acetylcholine receptor agonist to identify, characterize and differentiate among types of cholinergic receptors. Acetylcholine iodide is used as a substrate to identify and characterize natural and mutated acetylcholinesterase(s).
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses; amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A26611008501A6500
Cloruro di acetilcolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1008501
Cloruro di acetilcolina
description
≥97%
description
suitable for cell culture
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99%
assay
≥97%
assay
~99%
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylcholine iodide
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)