Vai a
03338
α-Arbutin
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxyphenyl α-D-glucopyranoside, Hydroquinone O-α-D-glucopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 207.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89675
CHF 207.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC and GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BJRNKVDFDLYUGJ-ZIQFBCGOSA-N
General description
α-Arbutin is a glycosylated hydroquinone and an anomer of naturally occurring arbutin. It is a potent inhibitor of tyrosinase, a vital enzyme involved in epidermal melanin biosynthesis. α-Arbutin finds extensive application as a powerful skin-lightening agent in cosmetic industries.
Application
α-Arbutin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in cosmetics by high-performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) method.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A4256T944990210
α-Arbutin analytical standard
Supelco
03338
α-Arbutin
Arbutin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A4256
Arbutin
D-(+)-trealosio ≥99% (HPLC), from starch
Sigma-Aldrich
T9449
D-(+)-trealosio
D-(+)-trealosio ≥99.0%, suitable for microbiology, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding
Millipore
90210
D-(+)-trealosio
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
microbiology
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99% (HPLC and GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)