Documenti fondamentali
SCP0014
Sigma-Aldrich
[D-Phe7]-MSH α
Scegli un formato
1 MG
CHF 110.00
5 MG
CHF 416.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 110.00
5 MG
CHF 416.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C77H109N21O19S1
Peso molecolare:
1664.88
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
Applicazioni
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. Labelled and unlabelled D-Arg analogues such as [Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH and [D-Phe7]-MSH-α are used as α-MSH antagonists.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tirosinasi lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
Sigma-Aldrich
T3824
Tirosinasi