Vai a
A3983
Sieroalbumina
lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 608.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
western blot: suitable
Impurities:
essentially globulin free
CHF 608.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
western blot: suitable
impurities
essentially globulin free
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble, clear to slightly hazy (1 g + 25 mL)
UniProt accession no.
foreign activity
Protease free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine Serum Albumin has three homologous domains (I, II, and III) that are connected by disulfide bonds.[1] BSA shares structural homology with human serum albumin (HSA).
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of blocking solution used for fixing Drosophila embryos in immunostaining[2]
  • to block 96-deep-well plates in phage immunoprecipitation studies[3]
  • as a standard solution in fluorescence spectroscopy studies[4]
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Bovine Serum Albumin (BSA) displays intrinsic fluorescence due to the presence of two tryptophan residues.[1] It is widely used in ligand interaction studies and in the delivery of drugs and antibodies.[5] BSA is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[6]
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Derived from New Zealand source serum
Prepared using heat shock fractionation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3733A2153A0281
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3983
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3733
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A2153
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A0281
Sieroalbumina
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
New Zealand origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)