A3111
A1120
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-(4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine-1-carboxamido)benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1NC(=O)N2CCC(CC2)c3ccccc3C(F)(F)F
InChI
1S/C20H19F3N2O3/c21-20(22,23)16-7-3-1-5-14(16)13-9-11-25(12-10-13)19(28)24-17-8-4-2-6-15(17)18(26)27/h1-8,13H,9-12H2,(H,24,28)(H,26,27)
MEAQCLPMSVEOQF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3