Documenti fondamentali
24023AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna per HPLC chirale Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyclodextrin, beta- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
3.5-7
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Durante lo sviluppo di questo nuovo prodotto, ci siamo posti l′obiettivo di creare una fase estremamente stabile e riproducibile con tempi di ritenzione più brevi, mantenendo o migliorando la selettività rispetto a CYCLOBOND I 2000 RSP. Con CYCLOBOND I 2000 HP-RSP siamo riusciti a realizzare e addirittura superare questo obiettivo: il prodotto esegue la separazione grazie alla capacità di sviluppare estesi legami a idrogeno e offre una vasta selettività chirale per lo screening chirale. È particolarmente utile per composti basici e neutri.
  • Fase legata: β-ciclodestrina modificata con (R,S)-idrossipropile (prestazioni elevate)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Assessment of the complexation degree of camptothecin derivatives and cyclodextrins using spectroscopic and separative methodologies
Foulon, C., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20 (21), 2482-2489 (2009)
Reprint of: Enantiomeric separation of functionalized ethano-bridged Troger bases using macrocyclic cyclofructan and cyclodextrin chiral selectors in high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis with application of principal component analysis
Weatherly, Choyce A., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 968, 40-48 (2014)
Roland Török et al.
Journal of chromatography. A, 1098(1-2), 75-81 (2005-11-30)
Direct high-performance liquid chromatographic methods were developed for the enantioseparation of (R,S)-bicalutamide (1) and its analogs (+/-)-3-chloro-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (2), (+/-)-N-(4-cyano-3-(trifluoro-methyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide (3), (+/-)-4-fluorophenylsulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropionic acid (4) and (+/-)-3-hydroxy-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (5). The methods involved the use of a cellulose-based Chiralcel OD-H, macrocyclic glycopeptide-based Chirobiotic T
Xinxin Han et al.
Journal of chromatography. A, 1063(1-2), 111-120 (2005-02-11)
The enantiomeric separation of a set of 30 new chiral furan derivatives has been achieved on native and derivatized beta-cyclodextrin stationary phases using high performance liquid chromatography (HPLC). The hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond RSP), the 2,3-dimethyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond DM), and the acetyl-beta-cyclodextrin (Cyclobond
Contenuto correlato
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.