A2388
N-Acetylneuraminic acid
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
Sinonimo/i:
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid, Lactaminic acid, NAN, NANA, Sialic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Tipo
Type VI
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
184-186 °C
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.