Vai a
60714
Ketodeoxynonulosonic acid
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3-Deoxy-D-glycero-D-galactononulopyranosonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.22
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5439887
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9+/m0/s1
InChI key
CLRLHXKNIYJWAW-LSRLBZCKSA-N
Application
Ketodeoxynonulosonic acid (KDN) is a monosaccharide of some O-linked glycan structures used as a substrate to identify, differentiate and characterize 3-deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid hydrolase(s) (KDNase) and KDN-sialidase(s):
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
K4125K6250G0259
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
white
color
-
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)