Vai a
A6680
N-Acetylneuraminic Acid Aldolase from microorganisms
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
N-Acetylneuraminate Pyruvate Lyase, N-Acetylneuraminic Acid Lyase, NANA Aldolase, Sialic Aldolase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 921.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
2697172
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥20 units/mg protein (biuret)
CHF 921.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥20 units/mg protein (biuret)
mol wt
~98 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Isoelectric point: 4.6 ± 0.1
Michaelis constant: 2.5 x 10‾3M (N-Acetylneuraminic acid)
Structure: 3 subunits (approx. 35,000) per mol of enzyme
Inhibitors: p-Chloromercuribenzoate, sodium dodecyl sulfact, Hg++, Ag+
Optimum pH: 7.5– 8.0
Optimum temp: 70°C
pH Stability: pH 6.0–9.0 (10°C, 25hr)
Thermal stability: Below 65°C (pH 7.5, 30 min)
Application
This enzyme is useful for enzymatic determination of N-acetylneuraminic acid and sialic acid when
coupled with the related enzymes in clinical analysis.
For industrial use, this enzyme is useful for enzymatic synthesis of sialic acid.
Used in the Sialic Acid Quantification Kit, SIALIC-Q
Physical form
Lyophilized powder containing mannitol and EDTA
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of pyruvate from NANA per min at pH 7.7 at 37 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8811H6512C8271
description
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein (biuret)
description
ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
description
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein (enzyme + BSA)
description
≥85% (HPLC)
specific activity
≥20 units/mg protein (biuret)
specific activity
10-20 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein (enzyme + BSA)
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~98 kDa
mol wt
-
mol wt
84.1 kDa
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)