Vai a
A1651
Adenosina 3′-fosfato 5′-fosfosolfato
≥60%, powder
Sinonimo/i:
3′-fosfoadenosina 5′-fosfosolfato, APPS, PAPS, Solfato attivo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 165.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’150.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 4’290.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N5O13P2S · xLi+ · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.26 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
8181191
CHF 165.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosina 3′-fosfato 5′-fosfosolfato, ≥60%
form
powder
Quality Segment
concentration
≥60%
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)CO[P](=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.4Li.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;;;;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
UGODCLHJOJPPHP-AZGWGOJFSA-J
Application
Il 3′-fosfoadenosina 5′-fosfosolfato (PAPS) è usato come donatore universale di solfonato per la solfonazione in vivo da parte delle solfotransferasi. Il PAPS è usato per la solfatazione dei glicani. Il PAPS è utile anche per studiare la distribuzione e la funzione dei suoi trasportatori biologici.
Il sale di litio dell′adenosina 3′-fosfato 5′-fosfosolfato è stato usato in uno studio che ha clonato e caratterizzato una bifosfato 3′-nucleotidasi di mammifero sensibile al litio inibita dall′inositolo 1,4-bifosfato. Il sale di litio dell′adenosina 3′-fosfato 5′-fosfosolfato è stato usato anche in uno studio che ha valutato i saggi sulla solfotransferasi accoppiata con 3′-fosfatasi PAP specifica residente nell′apparato di Golgi.
Analysis Note
Le principali impurezze risultano essere i prodotti di sostituzione 3′,5′-difosfato, solfato e ammoniaca.
Disclaimer
L′esposizione alla temperatura ambiente ne determina la rapida decomposizione: fino al 17% al giorno a 37 °C. Per ridurre al minimo la decomposizione durante il trasporto, il prodotto viene spedito su ghiaccio secco.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A563894455A6779
concentration
≥60%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)