Vai a
94455
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate triethylammonium salt
≥90.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate triethylammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Spedizione prevista per OGGIdaBuchs
CHF 238.00
5 mg
Spedizione prevista per OGGIdaBuchs
CHF 927.00
25 mg
Spedizione prevista per OGGIdaBuchs
CHF 3’700.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N5O13P2S · xC6H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.26 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
CHF 238.00
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder or crystals
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OS(O)(=O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
IIAWHKVLRMAJSN-MCDZGGTQSA-N
General description
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate or 3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate (PAPS) is produced by the action of PAPS synthase in the cytoplasm and nucleus in animal cells. It is also found in the cytoplasm and plastids of plant cells.
Application
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate triethylammonium salt has been used in the determination of human 3-O-sulfotransferase-1 (3-OST-1) and aryl-sulfotransferase (AST-IV) enzyme activity.
Biochem/physiol Actions
3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate (PAPS) acts as a sulfate donor and serves as a substrate for sulfotransferases (STs).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5763A166A165
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥96%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: soluble
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)