Documenti fondamentali
90008
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 5,000
Sinonimo/i:
Blue Dextran 5, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Scegli un formato
1 G
CHF 223.00
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 223.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic
Stato
powder
PM
average mol wt 5,000
Perdita
≤10% loss on drying
Capacità
0.01-0.08 mmol/g loading
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.