Permettici di aiutartibiological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?