PHR2355
Betaine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Betaine, (Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1065695
Famiglia di API
betaine
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1000 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3