56845
L-(+)-Erythrulose
≥85% (HPLC)
Sinonimo/i:
S-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone, L-Glycero-2-tetrulose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥85% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]/D 12.0±2.0°, c = 2 in H2O (24 h)
Impurezze
≤23% water
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m0/s1
UQPHVQVXLPRNCX-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves