Vai a
56499C
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 53.10
50 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 180.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
CHF 53.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture DME, DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high Glucose. Use 13.49 g/L See information sheet, 56499C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions.
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Preparation Note
Formulated to contain 13.5 grams of powder per liter of medium.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
51441C51435C51449C
description
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture DME, DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high Glucose. Use 13.49 g/L See information sheet, 56499C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions.
description
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
description
DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with 4500 mg/L dextrose, with 110mg/L sodium pyruvate, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
components
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
components
L-glutamine: no
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
components
phenol red: no
glucose: high
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
description
for research or for further manufacturing use
description
for research or for further manufacturing use
description
for research or for further manufacturing use
description
for research or for further manufacturing use
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)