Vai a
51441C
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1000 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 91.60
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
CHF 91.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
51435C51449CD6429
description
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
description
DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with 4500 mg/L dextrose, with 110mg/L sodium pyruvate, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
components
L-glutamine: no
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
components
phenol red: no
glucose: high
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
components
HEPES: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)