55222
6-Carboxytetramethylrhodamine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-TAMRA
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
single isomer
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?