Vai a
86186
Sulforhodamine B acid chloride
suitable for fluorescence, technical
Sinonimo/i:
Lissamine™ rhodamine B sulfonylchloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 335.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29ClN2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
577.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-735-8
Beilstein/REAXYS Number:
7734927
MDL number:
CHF 335.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
technical
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S(Cl)(=O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C27H29ClN2O6S2/c1-5-29(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(30(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(28,31)32)17-26(23)38(33,34)35/h9-17H,5-8H2,1-4H3
InChI key
YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulforhodamine B is a fluorescent dye.
Application
Sulforhodamine B acid chloride has been used to synthesize rhodamine-labeled polycation (PLL-ROD). It has also been used in fluorescent protein tracer preparation.
Fluorescent protein label forming stable conjugates
Biochem/physiol Actions
The sulforhodamine B (SRB) assay is useful in determining the density of cells.
Legal Information
Lissamine is a trademark of PerkinElmer Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7635S901283689
Rhodamine B suitable for fluorescence
Sigma-Aldrich
83689
Rhodamine B
description
suitable for fluorescence, technical
description
Dye content ~95 %
description
Technical grade
description
suitable for fluorescence
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence, in accordance for fluorescence
fluorescence
λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform
fluorescence
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)