Vai a
51269
Dihydroxyacetone phosphate
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone, DHAP Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5Mg0.5O6P · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.19 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OCC(=O)COP(O)(=O)O[Mg]OP(O)(=O)OCC(=O)CO
InChI
1S/2C3H7O6P.Mg.H2O/c2*4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h2*4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XIBMKSGIYJARCI-UHFFFAOYSA-L
Application
Dihydroxyacetone phosphate hemimagnesium salt hydrate (DHAP Mg) is a magnesium salt of DHAP. DHAP may be used as the substrate to characterize enzymes such as fructose bisphosphate aldolase and triose phosphate isomerase.
Biochem/physiol Actions
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3744261668D7137
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)