Vai a
37442
Dihydroxyacetone phosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone lithium salt, DHAP, Glycerone phosphate lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7O6P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.06 (free acid basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI key
GNGACRATGGDKBX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Analysis Note
may contain up to 2-mol-equivalents water
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
569011204102PHR1430
USP
USP
1204102
Dihydroxyacetone
Dihydroxyacetone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1430
Dihydroxyacetone
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Calvin cycle intermediate Dihydroxyacetone phosphate
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)