Documenti fondamentali
50935
Sigma-Aldrich
Guanidina
BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Formula condensata:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.53
Beilstein:
3591990
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (AT)
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
6 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Forte agente caotropico utile per la denaturazione e il successivo ripiegamento delle proteine. Questo forte denaturante può portare in soluzione proteine insolubili o denaturate come corpi di inclusione. Questo può essere usato come il primo stadio del ripiegamento di proteine o enzimi nella loro forma attiva. Possono essere necessari anche urea e ditiotreitolo (DTT).
Altre note
In the extraction and fractionation by cesium sulfate density gradient centrifugation of bovine nasal cartilage proteoglycan; Induces subunit dissociation and unfolding of bovine liver glutamate dehydrogenase; Dissociation of apolipoproteins of insect lipophorin; Denaturation curve.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R Tashiro et al.
Biochimica et biophysica acta, 706(1), 129-135 (1982-08-23)
Equilibrium and kinetic measurements were carried out on the denaturation of bovine liver glutamate dehydrogenase (L-glutamate:NAD(P)+ oxidoreductase (deaminating), EC 1.4.1.3) induced by guanidine hydrochloride (Gdn-HCl) in 0.2 M phosphate buffer (pH 7.3) using two types of detection, light-scattering and circular
J K Kawooya et al.
Biochemistry, 28(16), 6658-6667 (1989-08-08)
The apolipoproteins of insect lipophorin were dissociated in guanidinium chloride and isolated by gel permeation chromatography. Over 98% of the total lipid in lipophorin was associated with apolipophorin I (apoLp-I), thus suggesting this apolipoprotein to be the lipid binding component
Determination and analysis of urea and guanidine hydrochloride denaturation curves.
C N Pace
Methods in enzymology, 131, 266-280 (1986-01-01)
F Bonnet et al.
Biochimica et biophysica acta, 623(1), 57-68 (1980-05-29)
A true isopycnic centrifugation method for the study of the bovine nasal cartilage proteoglycan polydispersity is presented. The use of cesium sulfate as gradient forming salt instead of cesium chloride allowed proteoglycan banding without any sedimentation at the bottom of
Armando M De Palma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1850-1857 (2009-02-25)
A novel compound, TTP-8307, was identified as a potent inhibitor of the replication of several rhino- and enteroviruses. TTP-8307 inhibits viral RNA synthesis in a dose-dependent manner, without affecting polyprotein synthesis and/or processing. Drug-resistant variants of coxsackievirus B3 were all