Documenti
34885
Sigma-Aldrich
3,3′-Dibutylthiacarbocyanine iodide
for fluorescence, ≥98.0%
Sinonimo/i:
DiSC4(3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H29IN2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.55
Beilstein:
3852791
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
for fluorescence
Saggio
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Solubilità
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 559 nm; λem 604 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
Stringa SMILE
[I-].CCCCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCCC
InChI
1S/C25H29N2S2.HI/c1-3-5-18-26-20-12-7-9-14-22(20)28-24(26)16-11-17-25-27(19-6-4-2)21-13-8-10-15-23(21)29-25;/h7-17H,3-6,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
IBLJGRBTLKWIGM-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Iwona T Myszor et al.
Scientific reports, 9(1), 7114-7114 (2019-05-10)
Aroylated phenylenediamines (APDs) are novel inducers of innate immunity enhancing cathelicidin gene expression in human bronchial epithelial cell lines. Here we present two newly developed APDs and aimed at defining the response and signaling pathways for these compounds with reference