Vai a
27655
Colistin sodium methanesulfonate
from Bacillus colistinus
Sinonimo/i:
Colimycin sodium methanesulfonate, Methanesulfonic acid derivative of Polymyxin E, Polymyxin E sodium methanesulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 171.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 569.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H115N16Na5O28S5
Numero CAS:
Peso molecolare:
1759.90
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
232-516-9
MDL number:
CHF 171.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Bacillus colistinus
Quality Segment
form
powder or crystals
ign. residue
~20%
loss
≤5.0% loss on drying
color
white to off-white
pH
6.5-8.5
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI key
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
General description
Chemical structure: peptide
Application
Colistin sodium methanesulfate is used to permeabilize bacterial cell membranes and to study mannose-resistant haemagglutination.
Biochem/physiol Actions
Colistin sodium methanesulfate is a cyclopolypeptide antibiotic with endotoxin-binding capacity Colistin′s activity stems from the hydrophobic and hydrophillic regions. They solubilze the cytoplasmic membrane which contributes to the bactericidal effect .
Mode of Action: Binds to lipids on the cell cytoplasmic membrane of Gram-negative bacteria and disrupts the cell wall integrity.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria.
Packaging
1g, 5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Keep in a dry place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1511C2600000304506
Colistimethate sodium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2600000
Colistimethate sodium
description
from Bacillus colistinus
description
~11,500 U/mg
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
98%
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
solid
biological source
Bacillus colistinus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colistin sodium methanesulfonate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. For how long can product 27655 (Colistin Sodium Methanesulfonate) be stored at RT in powder form before loosing any efficacy? Can you provide any RT storage stability/efficacy data?
    1 answer
    1. The stability of Product 27655, Colistin Sodium Methanesulfonate, if stored at ambient temperature is not determined.