The impurities of this product are not identified. Historical data suggests other salts and fatty acids (such as palmitic) may be present. The maximum allowable amount of sodium hydroxide is 0.5%.
26125
Sodium oleate
≥82% (fatty acids), powder
Sinonimo/i:
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
Saggio
≥82% (fatty acids)
Stato
powder
Impurezze
≤0.5% free alkali (as NaOH)
Punto di fusione
232-235 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the main impurities in this chemical?
1 answer-