O3880
Sodium oleate
≥95% (capillary GC)
Sinonimo/i:
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Olea europaea
Saggio
≥95% (capillary GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
232-235 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1