248M-1
Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (MOC-31) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MOC-31, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (248M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (248M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (248M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (248M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (248M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotipo
IgG1κ
Controllo
colon carcinoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Informazioni sul gene
human ... EPCAM(4072)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Contenuto correlato
Una breve panoramica sull'immunoistochimica diagnostica (IHC) e sulla sua importanza nella moderna patologia clinica. Approfondisci l'IHC e il suo ruolo nella diagnosi del cancro e nell’identificazione delle malattie infettive.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.