17928
O-Methyl-O′-succinylpolyethylene glycol 2′000
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, O-(Succinyl)-O′-methylpolyethylene glycol 2′000, Polyethylene glycol 2′000 monomethyl ether succinate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
Mr ~2100
Punto di fusione
50-53 °C
Estremità Ω
carboxylic acid
Estremità α
methoxy
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.