Documenti fondamentali
41214
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
2000, chemical modification reagent amine reactive
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, O-Methyl-O′-[(N-succinimidyl)succinyl-aminoethyl]polyethylene glycol 2′000, O-Methyl-O′-[2-(succinylamino)-ethyl]polyethylene glycol 2′000 N-succinimidyl ester
Scegli un formato
1 G
CHF 234.00
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 234.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol 2′000,
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.