17927
9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid
for HPLC derivatization, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(9,10-Dihydro-9-oxo-10-acridinyl)acetic acid, 10-(Carboxymethyl)-9(10H)acridone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
~289 °C (dec.)
Stringa SMILE
OC(=O)CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
UOMKBIIXHQIERR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3